Kit para ADN de moluscos e insectos E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
Aísle ADN de moluscos e insectos utilizando columnas de centrifugación.
Aislamiento de ADN en menos de 20 minutos tras la lisis
Sistema de tampones optimizado que garantiza ADN puro
ADN purificado adecuado para cualquier aplicación
Aísle ADN de una amplia gama de muestras
El kit de ADN de moluscos e insectos E.Z.N.A.® está diseñado para la recuperación eficiente de ADN genómico de moluscos, insectos, artrópodos, nematodos, platelmintos y otras muestras de tejido de invertebrados ricas en mucopolisacáridos. Este kit también puede utilizarse con material preservado en formalina o invertebrados congelados o preservados en alcohol o solución DNE.
El procedimiento se basa en las propiedades conocidas del detergente catiónico, bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), junto con la tecnología de unión selectiva de ADN de la matriz HiBind® de Omega Bio-tek. Las muestras se homogeneizan y lisan en un tampón de alta sal que contiene CTAB y se extraen con cloroformo para eliminar los mucopolisacáridos. Tras un rápido paso de precipitación con alcohol, el ADN se une a la columna de ADN Mini HiBind® al ajustar las condiciones de unión y se purifica aún más a través de múltiples pasos de lavado. De esta manera, se eliminan sales, proteínas y otros contaminantes para obtener ADN genómico de alta calidad adecuado para aplicaciones posteriores como la digestión con endonucleasas, la amplificación en termociclador y las técnicas de hibridación.