Kit para DNA en heces E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El kit para DNA en heces E.Z.N.A.® permite el aislamiento rápido y fiable de DNA total de alta calidad a partir de muestras de heces frescas o congeladas. Se pueden procesar muestras de hasta 200 mg de heces en menos de 60 minutos. El sistema combina las propiedades de unión reversible a ácidos nucleicos de la matriz HiBind con la rapidez y versatilidad de la tecnología de columnas de centrifugación para eliminar el ácido húmico, polisacáridos, compuestos fenólicos e inhibidores de enzimas de las muestras de heces. El DNA purificado es adecuado para PCR, digestión de restricción y técnicas de hibridación.
- DNA de alta calidad en menos de 1 hora
- Los tampones optimizados garantizan DNA puro
- DNA purificado adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores
- Sin extracciones con fenol/cloroformo