Kit para DNA en agua E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D5525-00
D5525-01
D5525-00EA
25
EUR
D5525-00
D5525-01
Kit para DNA en agua E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Kit para DNA en agua E.Z.N.A.® está formulado para aislar DNA celular de alta pureza a partir de muestras de agua que suelen contener ácido húmico e inhibidores de PCR. Este kit se ha usado con éxito para aislar DNA de bacterias, hongos y algas difíciles de lisar que viven en una amplia variedad de muestras, incluidas las de agua corriente, lagos, ríos y aguas residuales. El DNA aislado se puede usar para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como PCR, transferencia Southern y análisis SNP.