Kits PCR clean-up, E.Z.N.A.® y E-Z 96® Cycle Pure
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6492-01 D6492-02 D6492-00
D6492-01EA 114 EUR
D6492-01 D6492-02 D6492-00
Kits PCR clean-up, E.Z.N.A.® y E-Z 96® Cycle Pure
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Los kits Cycle Pure E.Z.N.A.® están diseñados para la purificación rápida de DNA monocatenario o bicatenario de PCR u otras reacciones enzimáticas. El procedimiento de purificación elimina por completo los cebadores, nucleótidos, enzimas, sales y otras impurezas de las muestras de DNA. Los kits E.Z.N.A.® MicroElute Cycle Pure están específicamente diseñados para purificar muestras de PCR con un volumen reducido de elución de 10 a 15 µl. El procedimiento del kit Cycle Pure E-Z® 96 permite la purificación en paralelo de hasta 96 muestras de PCR de varias amplificaciones. El kit Cycle Pure E-Z® 96 utiliza tecnología multipocillo para la purificación a gran escala manual o totalmente automatizada.
Las columnas V-spin tienen un tapón acoplado, mientras que las columnas Q-spin no lo tienen. Por lo demás, las columnas son idénticas en lo que respecta a uso y aplicación.