(±)-β-Fenil-β-alanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2480-5G A2480-25G
TCIAA2480-5GEA 17 EUR
TCIAA2480-5G TCIAA2480-25G
(±)-β-Fenil-β-alanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(±)-β-Fenil-β-alanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 223°C
Número MDL: MFCD00008064
Núm. CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c9f93112f3224c53ba6fc6ae5fdb8bc51771eb4&vid=3c9f93112f3224c53ba6fc6ae5fdb8bc51771eb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %