4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4165-5G D4165-1G
TCIAD4165-5GEA 214 EUR
TCIAD4165-5G TCIAD4165-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00003328
Núm. CAS: 708-76-9
EINECS: 211-904-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c45081e939e3943453165fd4698d78d71d8d1e61&vid=c45081e939e3943453165fd4698d78d71d8d1e61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C