3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17850.03
L17850.06
L17850.03EA
29.3
EUR
L17850.03
L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 121124-97-8
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7423998
Formula:
C₈H₉BO₄ Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093661 Núm. CAS: 121124-97-8 |