5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Formyl-2-methoxybenzeneboronic acid, (5-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
F0834-1G F0834-5G
TCIAF0834-1GEA 30 EUR
TCIAF0834-1G TCIAF0834-5G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Número MDL: MFCD01319044
Núm. CAS: 127972-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8687f944f9a2ab8f6ebc7a5b080dcae4ae8a76d&vid=c8687f944f9a2ab8f6ebc7a5b080dcae4ae8a76d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %