2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
H54136.AE H54136.AP
H54136.AEEA 66.3 EUR
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 21245-02-3 Molecular Formula: C17H27NO2 Formula Weight: 277.40 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 325° Merck Reference: 14,3232 MDL No.: MFCD00017526
Formula: C₁₇H₂₇NO₂
Pto. Ebullición: 325 °C
Densidad: 0,995
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017526
Núm. CAS: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3
Índice Merck: 14,3232