2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
D1871-25ML D1871-100ML
TCIAD1871-25MLEA 19 EUR
TCIAD1871-25ML TCIAD1871-100ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₇H₂₇NO₂
Pto. de inflamación: 208°C
Número MDL: MFCD00017526
Núm. CAS: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3
Índice Merck: 14,03232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fdb45057c78a90b005876a0c2ca8d4f465f1388&vid=7fdb45057c78a90b005876a0c2ca8d4f465f1388&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %