5-Methylnicotinamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L18970.03
L18970.06
L18970.03EA
80.5
EUR
L18970.03
L18970.06
5-Methylnicotinamide ≥97%
5-Methylnicotinamide
Purity: 97%
CAS No.: 70-57-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 4962976
Formula:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Pto. de fusión: 166…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664041 Núm. CAS: 70-57-5 |