Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44562.AC 44562.AE
44562.ACEA 141 EUR
44562.AC 44562.AE
Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Indium(III) isopropoxide
Purity: 99+% CAS No.: 38218-24-5 Molecular Formula: C9H21InO3 Formula Weight: 292.08 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.78 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 82° UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00210318
Formula: C₉H₂₁InO₃
Pto. Ebullición: 82 °C
Densidad: 0,78
Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210318
Núm. CAS: 38218-24-5
UN: 1219
ADR: 3,II