(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
M1221-25ML
M1221-5ML
TCIAM1221-25MLEA
153
EUR
TCIAM1221-25ML
TCIAM1221-5ML
(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(+)-Menthyl chloroformate
Formula:
C₁₁H₁₉ClO₂ MW: 218.720 g/mol Pto. de inflamación: 70°C |
Número MDL:
MFCD00134483 Núm. CAS: 7635-54-3 UN: 3277 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +70.0 to +80.0 deg (neat) |