Iminodiacetonitrile 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23660.0E B23660.22 B23660.36
B23660.0EEA 490 EUR
B23660.0E B23660.22 B23660.36
Iminodiacetonitrile 95%
Iminodiacetonitrile
Purity: 95% CAS No.: 628-87-5 Molecular Formula: HN(CH2CN)2 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 773803
Formula: C₄H₅N₃
MW: 95,11 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001887
Núm. CAS: 628-87-5
EINECS: 211-058-3