N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ac-HoPhe-OH
A18672.18
A18672.0B
A18672.18EA
29.4
EUR
A18672.18
A18672.0B
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Purity: 97%
CAS No.: 40188-45-2
Molecular Formula: C12H15NO3
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD00798556
Formula:
C₁₂H₁₅NO₃ MW: 221,26 g/mol Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798556 Núm. CAS: 40188-45-2 EINECS: 254-831-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...