Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
369660050 369660250 369661000
ACRO369660050EA 80.3 EUR
ACRO369660050 ACRO369660250 ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043309
Núm. CAS: 51779-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %