Di-tert-butyl iminodicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
I0497-25G I0497-5G
TCIAI0497-25GEA 175 EUR
TCIAI0497-25G TCIAI0497-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Número MDL: MFCD00043309
Núm. CAS: 51779-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&vid=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %