Calcium pyruvate, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Calcium 2-oxopropanoate
B25204.14 B25204.22
B25204.14EA 28.6 EUR
B25204.14 B25204.22
Calcium pyruvate, anhidro 97%
Calcium pyruvate
Purity: 97% CAS No.: 52009-14-0 Molecular Formula: C6H6CaO6 Formula Weight: 214.19 MDL No.: MFCD00037199
Formula: C₆H₆CaO₆
MW: 214,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037199
Núm. CAS: 52009-14-0
EINECS: 257-599-9