N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boc-Gly-OH
158800100
158801000
ACRO158800100EA
50.5
EUR
ACRO158800100
ACRO158801000
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175.2 g/mol Pto. de fusión: 87…90 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002690 Núm. CAS: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 90 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |