N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boc-Gly-OH
A11579.06
A11579.14
A11579.22
A11579.06EA
29.7
EUR
A11579.06
A11579.14
A11579.22
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Purity: 98+%
CAS No.: 4530-20-5
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H
Formula Weight: 175.18
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1101514
Formula:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175.2 g/mol Pto. de fusión: 87…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002690 Núm. CAS: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |