N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: Boc-Gly-OH
8.53000.0100 8.53000.0025
04-12-0001-100EA 95.6 EUR
04-12-0001-100 04-12-0001-25
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula: C₇H₁₃NO₄
Número MDL: MFCD00002690
Núm. CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5