Ethyl acetopyruvate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13808.14 A13808.06 A13808.22
A13808.14EA 191 EUR
A13808.14 A13808.06 A13808.22
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Ethyl acetopyruvate
Purity: 98% CAS No.: 615-79-2 Molecular Formula: C7H10O4 Formula Weight: 158.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4730 Melting Point: 16-18° Boiling Point: 108-109°/12mm Beilstein Reference: 607062 MDL No.: MFCD00009124
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 108…109 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 16…18 °C
Densidad: 1,126
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00009124
Núm. CAS: 615-79-2
EINECS: 210-447-5