N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22282.09
B22282.18
AB134021.0050
B22282.09EA
26.8
EUR
B22282.09
B22282.18
ABCRAB134021.0050
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
N-Phenylglycine ethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 2216-92-4
Molecular Formula: C6H5NHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 179.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
MDL No.: MFCD00038315
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 55…58 °C |
Número MDL:
MFCD00038315 Núm. CAS: 2216-92-4 EINECS: 218-702-2 Índice Merck: 14,7292 |