N-Phenylglycine ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Phenylglycine Ethyl Ester, Phenylamino-acetic acid ethyl ester
P1781-25G P1781-5G
TCIAP1781-25GEA 199 EUR
TCIAP1781-25G TCIAP1781-5G
N-Phenylglycine ethyl ester ≥98.0% (por GC)
N-Phenylglycine ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00038315
Núm. CAS: 2216-92-4
EINECS: 218-702-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93c7e9b33c57d69dfc1f02304071f835bd4b41d5&vid=93c7e9b33c57d69dfc1f02304071f835bd4b41d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C