L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16941.14 A16941.22
A16941.14EA 30.8 EUR
A16941.14 A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Purity: 98+% CAS No.: 2217-15-4 Molecular Formula: C10H18O6 Formula Weight: 234.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 150-151°/11mm Beilstein Reference: 1727863 Optical Rotation: +16° (neat) MDL No.: MFCD00064450
Formula: C₁₀H₁₈O₆
Pto. Ebullición: 150…151 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,117
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064450
Núm. CAS: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0