D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
211180100 211180500
ACRO211180100EA 41.9 EUR
ACRO211180100 ACRO211180500
D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formula: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234.25 g/mol
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008876
Núm. CAS: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -18.5° (20°C, 589 nm) (neat)