D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
T1387-25G
T1387-250G
TCIAT1387-25GEA
70
EUR
TCIAT1387-25G
TCIAT1387-250G
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98.0% (por GC)
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formula:
C₁₀H₁₈O₆ |
Número MDL:
MFCD00008876 Núm. CAS: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -14.0 to -19.0 deg (neat) |