Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
A12162.22
A12162.36
A12162.22EA
60.6
EUR
A12162.22
A12162.36
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Purity: 98%
CAS No.: 6000-43-7
Molecular Formula: H2NCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 111.53
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 3909617
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00012872
Formula:
C₂H₆ClNO₂ MW: 111,53 g/mol Pto. de fusión: 175…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012872 Núm. CAS: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 Índice Merck: 14,4491 |