N-Phenylglycine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
A14182.09
A14182.18
A14182.09EA
46.4
EUR
A14182.09
A14182.18
N-Phenylglycine ≥97%
N-Phenylglycine
Purity: 97%
CAS No.: 103-01-5
Molecular Formula: (C6H5)NHCH2CO2H
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 509838
Merck Reference: 14,7292
MDL No.: MFCD00014009
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol Pto. de fusión: 117…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014009 Núm. CAS: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 Índice Merck: 14,7292 |