Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L16709.03
L16709.06
L16709.03EA
78.2
EUR
L16709.03
L16709.06
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Purity: 96%
CAS No.: 407-01-2
Molecular Formula: (CF3CH2)2NH
Formula Weight: 181.08
Refractive Index: 1.3010
Boiling Point: 70-71°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00042094
Formula:
C₄H₅F₆N MW: 181,08 g/mol Pto. Ebullición: 70…71 °C Densidad: 1,100 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042094 Núm. CAS: 407-01-2 EINECS: 206-978-7 ADR: 8,III |