Iodoacetic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
307592500
307590010
ACRO307592500EA
73.5
EUR
ACRO307592500
ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Formula:
C₄H₄I₂O₃ Pto. de fusión: 43…49 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001080 Núm. CAS: 54907-61-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 49 °C |
Titration by coupling | ≥96.0 % |