(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
M2236-25G M2236-5G
TCIAM2236-25GEA 185 EUR
TCIAM2236-25G TCIAM2236-5G
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₅H₁₂O₂S
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: -19°C
Número MDL: MFCD00009848
Núm. CAS: 40015-15-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0eacfa5d9e42634f13b0751ca66267b982f5ae6&vid=a0eacfa5d9e42634f13b0751ca66267b982f5ae6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %