4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1571-25ML D1571-500ML D1571-100ML
TCIAD1571-25MLEA 17 EUR
TCIAD1571-25ML TCIAD1571-500ML TCIAD1571-100ML
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 166°C
Número MDL: MFCD00059850
Núm. CAS: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&vid=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %