Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
A15164.03 A15164.06
A15164.03EA 51 EUR
A15164.03 A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Purity: 98% CAS No.: 13395-36-3 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 68-70°/0.5mm MDL No.: MFCD00052319
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C (0,5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052319
Núm. CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4