4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314570050 314570250
ACRO314570050EA 78.4 EUR
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. Ebullición: 49 °C (,2 mmHg)
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013258
Núm. CAS: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %