trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
108550010
108550050
ACRO108550010EA
89.5
EUR
ACRO108550010
ACRO108550050
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formula:
C₃H₃ClO₂ MW: 106,51 g/mol Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064237 Núm. CAS: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to grey Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 85 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Clarity of alcohol solution | Passes test |
Ammonium (NH4) | Passes test |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.005 % |
Titrable free acid | ≤0.25 meq/g |