trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A15527.03 A15527.06 A15527.14 A15527.MD
A15527.03EA 95.2 EUR
A15527.03 A15527.06 A15527.14 A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 2345-61-1 Molecular Formula: C3H3ClO2 Formula Weight: 106.51 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 1720279 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00064237
Formula: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Pto. de fusión: 81…85 °C
Número MDL: MFCD00064237
Núm. CAS: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II