3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104470250 104471000 104470050
ACRO104470250EA 133 EUR
ACRO104470250 ACRO104471000 ACRO104470050
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256.26 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013142
Núm. CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes