3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25440.06
B25440.14
B25440.06EA
38.9
EUR
B25440.06
B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Purity: 98+%
CAS No.: 2079-89-2
Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 256.26
Odour: Odourless
Melting Point: ca 177° dec.
Beilstein Reference: 3573532
MDL No.: MFCD00078321
Formula:
C₁₀H₁₆N₄O₄ MW: 256.26 g/mol Pto. de fusión: ∼ 177 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078321 Núm. CAS: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |