Methyl vinyl sulphone 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
306730100 306730010 306730500
ACRO306730100EA 188 EUR
ACRO306730100 ACRO306730010 ACRO306730500
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizado
Methyl vinyl sulphone
Formula: C₃H₆O₂S
Pto. Ebullición: 115…117 °C (19 mmHg)
Densidad: 1,21 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007567
Núm. CAS: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol