Methyl vinyl sulphone 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-tert-butylphenol
L01519.03 L01519.06
L01519.03EA 37.3 EUR
L01519.03 L01519.06
Methyl vinyl sulphone 95% estabilizado
Methyl vinyl sulphone
Stabilized with 200 ppm 4-tert-butylphenol
Purity: 95% CAS No.: 3680-02-2 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 115-117°/19mm Beilstein Reference: 878198 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007567
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C (19 mmHg)
Densidad: 1,212
Pto. de inflamación: >109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007567
Núm. CAS: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I