2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22445.06 B22445.14 B22445.22
B22445.06EA 95.8 EUR
B22445.06 B22445.14 B22445.22
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Purity: 99% CAS No.: 2035-72-5 Molecular Formula: C17H17O4 Formula Weight: 282.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00080561
Formula: C₁₇H₁₄O₄
MW: 282,30 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Densidad: 1,18
Número MDL: MFCD00080561
Núm. CAS: 2035-72-5
EINECS: 218-000-6