4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51946.03 H51946.06
H51946.03EA 66.4 EUR
H51946.03 H51946.06
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% Molecular Formula: C24H26BNO2 Formula Weight: 371.29 MDL No.: MFCD13195770
Formula: C₂₄H₂₆BNO₂
MW: 371.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195770
Núm. CAS: 267221-88-5