Borane trimethylamine complex 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
402741000 402740250
ACRO402741000EA 301 EUR
ACRO402741000 ACRO402740250
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Formula: C₃H₁₂BN
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012420
Núm. CAS: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %