Borane trimethylamine complex 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14994.06
L14994.14
L14994.06EA
33
EUR
L14994.06
L14994.14
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 75-22-9
Molecular Formula: (CH3)3N.BH3
Formula Weight: 72.95
Flash Point: 64°(147°F)
Melting Point: 93-95°
Boiling Point: 172°
Beilstein Reference: 3905060
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00012420
Formula:
C₃H₁₂BN MW: 72.95 g/mol Pto. Ebullición: 172 °C Pto. de fusión: 93…95 °C Densidad: 0.81 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012420 Núm. CAS: 75-22-9 EINECS: 200-850-4 UN: 1325 ADR: 4.1 II |