[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II), [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II), [1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
B2226-1G B2226-5G
TCIAB2226-1GEA 52 EUR
TCIAB2226-1G TCIAB2226-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Formula: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
Número MDL: MFCD00270284
Núm. CAS: 67292-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5298d613ceac809bdc5bacd6c6f60bc77171d2bd&vid=5298d613ceac809bdc5bacd6c6f60bc77171d2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %