[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
348680010 348680050 348680250
ACRO348680010EA 128 EUR
ACRO348680010 ACRO348680050 ACRO348680250
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formula: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Pto. de fusión: 275…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792899
Núm. CAS: 95464-05-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 50 to 53 %
Palladium (Pd) 12.6 to 13.4 %