2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
H50176.03
H50176.MD
H50176.03EA
298
EUR
H50176.03
H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 77790-61-5
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01691538
Formula:
C₉H₁₂N₂ MW: 148,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01691538 Núm. CAS: 77790-61-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |