4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Pyrrolidinopyridine
B23989.06 B23989.14 B23989.22
B23989.06EA 68.4 EUR
B23989.06 B23989.14 B23989.22
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 2456-81-7 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 54-58° Boiling Point: 171-173°/21mm Beilstein Reference: 472443 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006415
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Pto. Ebullición: 171…173 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Pto. de inflamación: 142 °C (287 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006415
Núm. CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II