(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 91.3 EUR
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formula: C₄H₁₀N₂Si
Densidad: 0,675 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053946
Núm. CAS: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M